Ruthénium ≥99.95% (base métaux), éponge -20 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
12062.04 12062.09 12062.18
12062.04EA 268 EUR InStock
12062.04 12062.09 12062.18
Ruthénium ≥99.95% (base métaux), éponge -20 mesh
Ruthénium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Formule: Ru
MW: 101,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011207
Numéro CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,08452
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité