Ruthénium 99.9% (sur base traces de métaux), en poudre -200 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
198100010 198100050 198100250
ACRO198100010EA 148 EUR InStock
ACRO198100010 ACRO198100050 ACRO198100250
Ruthénium 99.9% (sur base traces de métaux), en poudre -200 mesh
Ruthénium
Formule: Ru
MW: 101,07 g/mol
Point d'ébullition: 3900 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2310 °C
Densité: 12,45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011207
Numéro CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08452
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité