Ruthénium ≥99.9% (base métaux), en poudre -325 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
13994.04 13994.09 13994.18
13994.04EA 268 EUR InStock
13994.04 13994.09 13994.18
Ruthénium ≥99.9% (base métaux), en poudre -325 mesh
Ruthénium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Formule: Ru
MW: 101,07 g/mol
Point d'ébullition: 3900 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2310 °C
Densité: 12.45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011207
Numéro CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,08452
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité