Ruthénium ≥99.99% (base métaux sauf Ca), en poudre, Premion® -200 mesh (max. 0,01% Ca)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44879.06 44879.03 44879.14
44879.06EA 669 EUR InStock
44879.06 44879.03 44879.14
Ruthénium ≥99.99% (base métaux sauf Ca), en poudre, Premion® -200 mesh (max. 0,01% Ca)
Ruthénium
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-18-8 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Formule: Ru
MW: 101,07 g/mol
Point d'ébullition: 3900 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2310 °C
Densité: 12.45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011207
Numéro CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08452
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité