Chaux sodée ACS, avec indicateur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44697.36 44697.A4
44697.36EA 77.5 EUR InStock
44697.36 44697.A4
Chaux sodée ACS, avec indicateur
Chaux sodée
CAS No.: 8006-28-8 Physical Form: 4-8 Mesh Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Odour: Odourless Merck Reference: 14,8569 UN No.: 1907 MDL No.: MFCD00134094
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134094
Numéro CAS: 8006-28-8
ONU: 1907
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8569
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité