Chaux sodée, avec indicateur
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06733.0501 1.06733.2500
1.06733.0501EA 71.9 EUR InStock
1.06733.0501 1.06733.2500
Chaux sodée, avec indicateur
Chaux sodée
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134094
Numéro CAS: 8006-28-8
ONU: 1907
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité