Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å) with moisture indicator ~10 mesh, Ø ~2 mm, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05734.0250 1.05734.1000
1.05734.0250EA 80.5 EUR InStock
1.05734.0250 1.05734.1000
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å) with moisture indicator ~10 mesh, Ø ~2 mm, Supelco®
Molecular sieve 3A (0.3 nm, 3 Å)
Formule: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 308080-99-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité