DL-Isoleucine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14429000EA 63.3 EUR InStock
EHERC14429000
DL-Isoleucine
DL-Isoleucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Point de fusion: 275 °C
Densité: 1,255 g/cm³ (–123.15 °C)
Numéro MDL: MFCD00004268
Numéro CAS: 443-79-8
Merck Index: 13,05198
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité