tert-Butyl-4-méthoxyphénol (mélange d'isomères) 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
235231000 235235000 235230025
ACRO235231000EA 37.4 EUR InStock
ACRO235231000 ACRO235235000 ACRO235230025
tert-Butyl-4-méthoxyphénol (mélange d'isomères) 96%
tert-Butyl-4-méthoxyphénol (mélange d'isomères)
Formule: C₁₁H₁₆O₂
Point d'ébullition: 268 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 48…55 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779059
Numéro CAS: 25013-16-5
EINECS: 246-563-8
Merck Index: 12,01582
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité