tert-Butyl-4-méthoxyphénol (mélange d'isomères)
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Butylhydroxyanisole
EHERC10931220EA 81.9 EUR InStock
EHERC10931220
tert-Butyl-4-méthoxyphénol (mélange d'isomères)
tert-Butyl-4-méthoxyphénol (mélange d'isomères)
Formule: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180,25 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48…55 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 156 °C
Numéro MDL: MFCD01779059
Numéro CAS: 25013-16-5
Merck Index: 12,01582
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité