Crésol (mélange d'isomères) ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC0698-500MLEA 135 EUR InStock
TCIAC0698-500ML TCIAC0698-25ML
Crésol (mélange d'isomères) ≥99.0% (par GC)
Crésol (mélange d'isomères)
Formule: C₇H₈O
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 192°C
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00151099
Numéro CAS: 1319-77-3
ONU: 2022
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/48/28937748.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (Equivalent mixture of o, m, p)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité