Isoeugenol mélange cis- et trans 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO122575000EA 145 EUR InStock
ACRO122575000 ACRO122570050 ACRO122571000
Isoeugenol mélange cis- et trans 98+%
Isoeugenol
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 266 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 19…23 °C
Densité: 1,09 g/cm³
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00009285
Numéro CAS: 97-54-1
Merck Index: 13,05189
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité