Isoeugenol, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
34038-5ML-REA 98.4 EUR InStock
34038-5ML-R
Isoeugenol, Supelco®
Isoeugenol
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 266 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 112 °C
Numéro MDL: MFCD00009285
Numéro CAS: 97-54-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité