4'-Chlorochalcone
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one, 4'-Chlorobenzylidenacetophenone
011129-100G 011129-25G
FLUO011129-100GEA 0 EUR InStock
FLUO011129-100G FLUO011129-25G
4'-Chlorochalcone
4'-Chlorochalcone
Formule: C₁₅H₁₁ClO
MW: 242,7 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016343
Numéro CAS: 956-02-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité