Chalcone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,3-Diphenyl-2-propen-1-one, Phenyl Styryl ketone, 2-Benzalacetophenone, 2-Benzylideneacetophenone
159431000 159435000
ACRO159431000EA 51.7 EUR InStock
ACRO159431000 ACRO159435000
Chalcone 97%
Chalcone
Formule: (C₆H₅)C(O)CHCH(C₆H₅)
MW: 208,26 g/mol
Point d'ébullition: 345 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…58 °C
Densité: 1,0712 g/cm³ (62.4 °C)
Point d'éclair: >112 °C
Numéro MDL: MFCD00003082
Numéro CAS: 94-41-7
EINECS: 202-330-2
Merck Index: 13,02045
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité