2-Hydroxychalcone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(2-Hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one, 2-Hydroxybenzylidenacetophenone
A12851.06 A12851.14
A12851.06EA 40.8 EUR InStock
A12851.06 A12851.14
2-Hydroxychalcone ≥98%
2-Hydroxychalcone
Purity: 98+% CAS No.: 644-78-0 Molecular Formula: C15H12O2 Formula Weight: 224.26 Melting Point: ca 154° dec. Beilstein Reference: 2049134
Formule: C₁₅H₁₂O₂
MW: 224,26 g/mol
Point de fusion: ∼ 154 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016449
Numéro CAS: 644-78-0
EINECS: 211-422-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité