2'-Hydroxychalcone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L13937.06 L13937.14
L13937.06EA 35.6 EUR InStock
L13937.06 L13937.14
2'-Hydroxychalcone ≥98%
2'-Hydroxychalcone
Purity: 98+% CAS No.: 1214-47-7 Molecular Formula: C15H12O2 Formula Weight: 224.26 Melting Point: 89-91° Beilstein Reference: 976324
Formule: C₁₅H₁₂O₂
Point de fusion: 89…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016441
Numéro CAS: 1214-47-7
EINECS: 214-928-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité