4-Hydroxychalcone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4-Hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one, 4-Hydroxybenzylidenacetophenone
A15307.06 A15307.14
A15307.06EA 45.4 EUR InStock
A15307.06 A15307.14
4-Hydroxychalcone ≥97%
4-Hydroxychalcone
Purity: 97% CAS No.: 20426-12-4 Molecular Formula: C15H12O2 Formula Weight: 224.26 Melting Point: 183-185° Beilstein Reference: 2049155
Formule: C₁₅H₁₂O₂
MW: 224,26 g/mol
Point de fusion: 183…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016488
Numéro CAS: 20426-12-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité