4'-Hydroxychalcone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10838.14EA 180 EUR InStock
A10838.14 A10838.06
4'-Hydroxychalcone ≥97%
4'-Hydroxychalcone
Formule: C₁₅H₁₂O₂
MW: 224,26 g/mol
Point de fusion: 175…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016484
Numéro CAS: 2657-25-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité