4'-Fluorochalcone
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one, 4'-Fluorobenzylidenacetophenone
005222-25G 005222-5G
FLUO005222-25GEA 0 EUR InStock
FLUO005222-25G FLUO005222-5G
4'-Fluorochalcone
4'-Fluorochalcone
Formule: C₁₅H₁₁FO
MW: 226,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017961
Numéro CAS: 399-10-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité