Décahydronaphtalène mélange cis- et trans, anhydre 99%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
406171000 406170010
406171000.EA 45.1 EUR InStock
406171000. 406170010.
Décahydronaphtalène mélange cis- et trans, anhydre 99%, AcroSeal®
Décahydronaphtalène
Formule: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Point d'ébullition: 187 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 0.89 g/cm³
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004130
Numéro CAS: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
ONU: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 % (mixture of cis and trans)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité