Décahydronaphtalène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: DécalineBicyclo[4.4.0]decane
A13883.AEEA 29.5 EUR InStock
A13883.AE A13883.0D A13883.0F A13883.AP
Décahydronaphtalène ≥98%
Décahydronaphtalène
Formule: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Point d'ébullition: 189…191 °C
Point de fusion: < –45 °C
Densité: 0,88
Point d'éclair: 57 °C (134 °F)
Numéro MDL: MFCD00004130
Numéro CAS: 91-17-8
ONU: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 14,2846
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/71/2298271.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité