Décahydronaphtalène ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: DécalineBicyclo[4.4.0]decane
23269.297EA 58.5 EUR InStock
23269.297
Décahydronaphtalène ≥99%, TECHNICAL
Décahydronaphtalène
Formule: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Point d'ébullition: 189…191 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼–40 °C
Densité: 0,8696 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57 °C
Numéro MDL: MFCD00004130
Numéro CAS: 91-17-8
ONU: 1147
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119565127-37
Merck Index: 13,02866
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/71/2298271.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated as mixture of isomers) Min. 99 %
Indice de réfraction (20°C) 1.473 - 1.475
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité