1,2-Cyclohexylenediamine mélange cis- et trans 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
158100010 158102500
ACRO158100010EA 155 EUR InStock
ACRO158100010 ACRO158102500
1,2-Cyclohexylenediamine mélange cis- et trans 99%
1,2-Cyclohexylenediamine
Formule: C₆H₁₄N₂
Point d'ébullition: 192 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2…15 °C
Densité: 0.93 g/cm³
Point d'éclair: 75 °C
Numéro MDL: MFCD00001491
Numéro CAS: 694-83-7
EINECS: 211-776-7
ONU: 2735
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤75 APHA
Titration with HCl 99.4 to 100.6 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤150 ppm
Ammonium (NH4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité