1,4-Cyclohexanediol mélange cis- et trans ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Cyclohexane-1,4-diol
B20446.14 B20446.22
B20446.14EA 32.1 EUR InStock
B20446.14 B20446.22
1,4-Cyclohexanediol mélange cis- et trans ≥98%
1,4-Cyclohexanediol
Purity: 98% CAS No.: 556-48-9 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 65°(149°F) Melting Point: 98-103° Boiling Point: 149-151°/20mm Beilstein Reference: 2036658 MDL No.: MFCD00001448
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 149…151 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 98…103 °C
Densité: 1.17 g/cm³ (21.85 °C)
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001448
Numéro CAS: 556-48-9
EINECS: 209-126-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité