Paraffine, Point de solidification: 52-54°C, en pastilles, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
26155.294EA 48.6 EUR InStock
26155.294
Paraffine, Point de solidification: 52-54°C, en pastilles, TECHNICAL
Paraffine
Point de fusion: 52…54 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 64742-51-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Congealing temperature 52 - 54 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité