Chaux sodée, granuleux ACS +100 mesh, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
266434-500GEA 115 EUR InStock
266434-500G
Chaux sodée, granuleux ACS +100 mesh, Fluka™
Chaux sodée
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134094
Numéro CAS: 8006-28-8
ONU: 1907
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08640
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form granular
Loss on drying (200°C) Max. 7 %
Grain size < 100 mesh Max. 1 %
CO₂-absorption capacity Min. 19.0 %
Capacity ≥19.0 % absorption capacity (CO₂)
Particle Size +100 mesh
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité