Paraffine, point de fusion 52-54°C, Point de solidification: 52-54°C, en pastilles Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
26157.291EA 67.8 EUR InStock
26157.291 26157.460
Paraffine, point de fusion 52-54°C, Point de solidification: 52-54°C, en pastilles Ph. Eur.
Paraffine
Point de fusion: 52…54 °C
Densité: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 64742-51-4
EINECS: 232-315-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White mass
Identification A Passes test
Melting point 50 - 61 °C
Acidity or alkalinity Passes test
Polycyclic aromatic hydrocarbons Passes test
SO4 (Sulphate) Max. 150 ppm
Residual solvents Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité