Huile de paraffine lourd, liquide
Fournisseur: Roth Carl
ROTH8904.1EA 30.5 EUR InStock
ROTH8904.1 ROTH8904.2
Huile de paraffine lourd, liquide
Paraffin Oil
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 8012-95-1
Merck Index: 13,07263
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité