Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å) 8-12 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
197250050 197255000 197250250
ACRO197250050EA 559 EUR InStock
ACRO197250050 ACRO197255000 ACRO197250250
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å) 8-12 mesh
Molecular sieve 3A (0.3 nm, 3 Å)
Formule: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 308080-99-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown Beads
Particle size 8 to 12 mesh
Bulk density ≥600 g/l
Residual water ≤1.5 %
Water adsorption ≥20 % (60% rH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité