Paraffine, très liquide Ph. Eur., BP, NF, JP, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
1.07174.1000 1.07174.2500 1.07174.9026 1.07174.9180
1.07174.1000EA 79.6 EUR InStock
1.07174.1000 1.07174.2500 1.07174.9026 1.07174.9180
Paraffine, très liquide Ph. Eur., BP, NF, JP, SAFC®
Paraffine
Residues of metal catalysts or metal reagents acc. to EMEA/C HMP/SWP/4446/2000 are not likely to be present.
Corresponds to Ph Eur,BP,NF,JP
Point d'ébullition: 300 - 450 °C (1013 hPa)
Densité: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 8002-74-2
EINECS: 232-455-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity passes test
Purity passes test
Acidity or alkalinity passes test
Density (d 20 °C/20 °C) 0.830 - 0.870
Dynamic viscosity (20 °C) 25.0 - 80.0 mPa∙s
Kinematic Viscosity (40 °C) ≤ 33.5 mm²/s
Arsenic (As) ≤ 2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤ 10 ppm
Residual solvents (Ph.Eur./ICH) excluded by manufactoring process
Aromatic, polycyclic Hydrocarbons passes test
Solid Paraffines passes test
Readily carbonisable substance passes test
Sulphur compounds passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité