Paraffine, très liquide
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Wax Paraffin, Paraffin wax
9190.1 9190.2
ROTH9190.1EA 30.5 EUR InStock
ROTH9190.1 ROTH9190.2
Paraffine, très liquide
Paraffine
Point d'ébullition: 300…450 °C (1013 hPa)
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 195 °C
Numéro MDL: MFCD00131611
Numéro CAS: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité