Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å)
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Tamis moléculaire A3
ROTH8487.1EA 36.5 EUR InStock
ROTH8487.1 ROTH8487.2
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å)
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formule: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 308080-99-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité