Paraffine, liquide, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Wax Paraffin, Paraffin wax
24677.294EA 32 EUR InStock
24677.294 24677.363
Paraffine, liquide, TECHNICAL
Paraffine
Point d'ébullition: 300-500 °C (1013 hPa)
Densité: 0.872 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 215 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 8042-47-5
EINECS: 232-384-2
Merck Index: 13,07093
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité