Paraffine, liquide, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
24679.291EA 75.7 EUR InStock
24679.291 24679.360 24679.462
Paraffine, liquide, GPR RECTAPUR®
Paraffine
Point d'ébullition: 300…500 °C (1013 hPa)
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2
Merck Index: 13,07093
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Polycyclic aromatic hydrocarbons Passes test
Readily carbonisable substances Passes test
Solid paraffins Passes test
Acidity Max. 0.002 meq/g
Colouration Max. 20 APHA
Density (20/4) 0.850 - 0.885
Viscosity (40°C) Min. 34.5 cSt
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité