Paraffine, liquide Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
8577.9200EA 0 EUR InStock
8577.9200 8577.5000
Paraffine, liquide Ph. Eur.
Paraffine
Point d'ébullition: 300…500 °C (1013 hPa)
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 8012-95-1
Merck Index: 13,07093
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear oily liquid
Identification A Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Relative density 0.81 - 0.875
Viscosity 25 - 80 mPa.s
Polycyclic aromatic hydrocarbons Passes test
Readily carbonisable substances Passes test
Solid paraffins Passes test
Residual solvents Unlikely by manuf.process
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité