Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å), en pastilles, Ø 3.2 mm, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Tamis moléculaire A3
334278-1KGEA 260 EUR InStock
334278-1KG
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å), en pastilles, Ø 3.2 mm, Fluka™
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formule: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Point de fusion: 400 °C
Densité: 2 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00147627
Numéro CAS: 308080-99-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Particle Size 3.2 mm
Form pellets
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité