Ether de pétrole, 100…120 °C, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
101814REA 109 EUR InStock
101814R
Ether de pétrole, 100…120 °C, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 100…120 °C (1013 hPa)
Densité: 0,7 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –10 °C
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
ONU: 1268
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Acidity Max. 0.00005 meq/g
Aromatics (as C₆H₆) Max. 20 ppm
Bromine value Max. 3.0
Colouration Max. 10 APHA
Distillation (min. 90 %) 100 -- 120 °C
Evaporation residue Max. 10 ppm
Substances coloured by H₂SO₄ Max. 10 APHA
Sulphur compounds (as S) Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.1 ppm
Ba (Barium) Max. 0.05 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité