Ether de pétrole, 100…120 °C, EMSURE® Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.01781.1000EA 76.3 EUR InStock
1.01781.1000
Ether de pétrole, 100…120 °C, EMSURE® Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 100…120 °C (1013 hPa)
Densité: 0,7 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –10 °C
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
ONU: 1268
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité