Ether de pétrole, 100…120 °C, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
23845.323EA 94.9 EUR InStock
23845.323 23845.460 23845.551
Ether de pétrole, 100…120 °C, GPR RECTAPUR®
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 100…120 °C (1013 hPa)
Densité: 0.7 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 1268
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Substances coloured by H₂SO₄ Passes test
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Density (20/4) 0.690 - 0.750
Distillation (min. 90 %) 100 - 125 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité