L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å) 4 --> 8 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
197260050 197265000
ACRO197260050EA 509 EUR InStock
ACRO197260050 ACRO197265000
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å) 4 --> 8 mesh
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
Numéro MDL: MFCD03457537
Numéro CAS: 70955-01-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Beads
Bulk density 660 to 760 g/l
Residual water ≤1.5 %
Water adsorption ≥20 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité