Ether de pétrole, 100…140 °C, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
233020025 233020250 233020100
ACRO233020025EA 57.3 EUR InStock
ACRO233020025 ACRO233020250 ACRO233020100
Ether de pétrole, 100…140 °C, très pur
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 100…140 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0.74 g/cm³
Point d'éclair: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
Boiling point 98 to 140°C
Density (15°C) 0.737 to 0.747 g/ml
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Benzene ≤50 ppm
Aromatics ≤0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité