L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å) 10 --> 18 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
264750050 264755000
ACRO264750050EA 484 EUR InStock
ACRO264750050 ACRO264755000
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å) 10 --> 18 mesh
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
Numéro MDL: MFCD03457537
Numéro CAS: 70955-01-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Granules
Bulk density 680 to 780 g/l
Residual water ≤1.5 % (50°C, 2 h)
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 20°C, 24 h)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité