L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å) 99, pellets, Ø 3 - 4mm (0.12-0.16in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
88120.A1 88120.A7
88120.A1EA 144 EUR InStock
88120.A1 88120.A7
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å) 99, pellets, Ø 3 - 4mm (0.12-0.16in)
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
Densité: 1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03457537
Numéro CAS: 70955-01-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité