Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ether de pétrole 100-120°C, 100…140 °C

Fournisseur: VWR Collection

VWRS98054.5001EA 0 EUR InStock
VWRS98054.5001
Ether de pétrole 100-120°C, 100…140 °C
Ether de pétrole


Point d'ébullition: 100…140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0,728 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 1 °C
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
ONU: 1268
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité