L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), pellets, Ø 3.2 mm, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
334294-1KG 334294-5KG
334294-1KGEA 246 EUR InStock
334294-1KG 334294-5KG
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), pellets, Ø 3.2 mm, Fluka™
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
Point de fusion: 400 °C
Densité: 2.0 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 70955-01-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Diameter 3.2 mm
Form pellets
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 4
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité