Ether de pétrole, 35…60 °C, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO413140010EA 24.9 EUR InStock
ACRO413140010
Ether de pétrole, 35…60 °C, très pur
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 35…60 °C (1013 hPa)
Point d'éclair: –30 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
ONU: 1268
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3660 to 1.3710 (20°C, 589 nm)
Boiling point 35 to 60°C
Density (15°C) 0.649 to 0.659 g/ml
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
n-Hexane ≤3 %
Benzene ≤55 ppm
Aromatics ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité