Ether de pétrole 100-120°C, 35…60 °C
Fournisseur: Thermo Scientific
40982.K2EA 60 EUR InStock
40982.K2
Ether de pétrole 100-120°C, 35…60 °C
Ether de pétrole
Suitable for environmental and pesticide analysis
Point d'ébullition: 35…60 °C
Densité: 0,640
Point d'éclair: –49 °C (–57 °F)
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 232-453-7
ONU: 1268
ADR: 3,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité