Ether de pétrole, 40…60 °C, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
124860025 124860050 124860250
ACRO124860025EA 89.8 EUR InStock
ACRO124860025 ACRO124860050 ACRO124860250
Ether de pétrole, 40…60 °C, très pur
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 40…60 °C (760 mmHg)
Densité: 0.65 g/cm³
Point d'éclair: –55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (K.F.)
Boiling point 40 to 60 °C
Density (20 °C) 0.64 to 0.66 g/ml
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité