Ether de pétrole, 40…60 °C pour l'analyse des résidus, approprié pour l'analyse des HAP
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
326790010 326790025
ACRO326790010EA 51.4 EUR InStock
ACRO326790010 ACRO326790025
Ether de pétrole, 40…60 °C pour l'analyse des résidus, approprié pour l'analyse des HAP
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 40…60 °C (1013 hPa)
Densité: 0.65 g/cm³
Point d'éclair: –45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 1268
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
Boiling point 40 to 60 °C
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité